リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
10 units/mg protein (Bradford)
分子量
protein apparent mol wt ~116 kDa by SDS-PAGE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PAK7(57144)
生物化学的/生理学的作用
PAK7 is a PAK family kinase that contains a CDC42/Rac1 interactive binding (CRIB) motif at the N-terminus and a Ste20-like kinase domain at the C-terminus. PAK7 has been implicated in the regulation of cell morphology, motility and transformation. PAK7 is moderately expressed in adult and fetal whole brain and in all specific adult brain regions tested.
単位の定義
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into the peptide substrate CKRPRAASFAE per minute at 30 °C and pH 7.2 using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
物理的形状
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P7373-BULK:
P7373-5UG:
P7373-5UG-PW:
P7373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)