Merck
P7289
Drummond Sequencing Pipette
volume 0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.22
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Drummond Scientific 3-000-203
容量
0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For loading gel sample slots 0.4 mm or larger (0.2 mm with optional tips). Uses disposable, flexible, autoclavable, precision tapered polycarbonate tips (T5151 and T5026); plunger does not contact sample.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)