安全性情報
P5739
Sigma-Aldrich
胎盤増殖因子-2 マウス由来
lyophilized powder, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, suitable for cell culture
別名:
PGF-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~38 kDa by SDS-PAGE
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Pgf(18654)
生物化学的/生理学的作用
Angiogenic factor of the VEGF family. Ligand for the VEGFR-1 (flt-1) receptor and for neuropilin-1. PlGF-2 differs from PlGF-1 and PlGF-3 in having a heparin binding domain.
物理的形状
凍結乾燥品(30%アセトニトリル, 0.1%トリフルオロ酢酸溶液, 0.5 mg BSA含有, 0.2 μmフィルタ-滅菌済み)。
アナリシスノート
生物活性は、固定化Flt1/Fcキメラに対する結合能をELISAで測定しています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
P5739-VAR:
P5739-10UG-PW:
P5739-50UG:
P5739-10UG:
P5739-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGF-A (VEGF) is a potent growth factor for blood vessel endothelial cells, showing pleiotropic responses that facilitate cell migration, proliferation, tube formation, and survival. In the developing embryo VEGF-A mRNA is expressed by cells within tissues undergoing capillarization.