アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
薬剤管理
USDEA Schedule IV
色
white
溶解性
chloroform: ≥5 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h13-17,19,23H,4-11H2,1-3H3/t13-,14+,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChI Key
DUHUCHOQIDJXAT-OLVMNOGESA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRG2(2566)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5052-10MG:
P5052-10MG-PW:
P5052-VAR:
P5052-50MG:
P5052-BULK:
P5052-5MG:
試験成績書(COA)