Merck
P4411
pH試験紙
pH 7.0-14.0, resolution: 0.5 pH unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
特徴
non-bleeding: no
refill: no
pH測定範囲
7.0-14.0, resolution: 0.5 pH unit
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
にじみの出ないカラ-のpH試験紙ストリップです。発色が完全に終わるまで、サンプル溶液に試験紙ストリップを浸すだけです。発色した色をパッケ-ジ上の一覧表と比較し、pHを読み取ります。各タイプの試験紙ストリップがカバ-する範囲は、下記をご覧ください。各パッケ-ジは、フタの付いた透明のプラスチック容器に試験紙ストリップが100枚入っています。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Suitability for the Qualitative Determination of Calcium with Phthalein Purple (O-Cresophthalein Complexone) using Stannous Chloride