Merck
P2635
Sigma-Aldrich
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
別名:
cis-9-Hexadecenoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H29ClO
CAS番号:
分子量:
272.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
InChI Key
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves