抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PKB-175, monoclonal
分子量
antigen 56 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
chicken, human, bovine, rat, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human MCF-7 cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
mouse ... Akt1(11651)
rat ... Akt1(24185)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blot
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
P2482-.2ML:
P2482-BULK:
P2482-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com