由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NZ-1.2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 4-8 μg/mL using U87 total cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDPN(10630)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0085-VAR:
P0085-200UL:
P0085-25UL:
P0085-BULK:
試験成績書(COA)