P0054
Anti-PIP5K3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-1-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, Anti-Fab1, Anti-Fyve finger-containing phosphoinositide kinase, Anti-P235, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-Phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human PIP5K3.
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIP5K3(200576)
mouse ... Pip5k3(18711)
rat ... Pip5k3(316457)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0054-BULK:
P0054-25UL:
P0054-200UL:
P0054-VAR:
試験成績書(COA)