Merck
OH30428206
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR2200, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g
別名:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
物質
plastic weighing plate
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30428206
秤量測定範囲
2200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
バッテリー電源
alkaline, 300 hr life
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Slim, space-saving design allows for stackable storage.
アプリケーション
Weighing
特徴および利点
Intuitive two-button design makes for easy operation.
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)