分子量
antigen ~55 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using NIH-3T3 lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NONO(4841)
mouse ... Nono(53610)
rat ... Nono(317259)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
N8789-BULK:
N8789-VAR:
N8789-200UL:
N8789-25UL:
IXO15015:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
altered calcium homeostasis and immune system
imbalance in schizophrenia