Merck
N8164
Sigma-Aldrich
NSC727447
≥98% (HPLC)
別名:
2-アミノ-5,6,7,8-テトラヒドロ-4H-シクロヘプタ[b]チオフェン-3-カルボン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2OS
CAS番号:
分子量:
210.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(=O)c1c(N)sc2CCCCCc12
InChI
1S/C10H14N2OS/c11-9(13)8-6-4-2-1-3-5-7(6)14-10(8)12/h1-5,12H2,(H2,11,13)
InChI Key
LULYZYNTDPUEKK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NSC727447は、HIV-1およびHIV-2のリボヌクレアーゼH(RNase H)インヒビターです。NSC727447は、大腸菌RNase Hにはほとんど活性を示しませんが、ヒトRNase Hにはきわめて高い選択性を示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N8164-5MG:
N8164-25MG:
N8164-BULK:
N8164-VAR:
試験成績書(COA)