結合体
Atto 488 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat
保管条件
protect from light
濃度
1.5-3.0 mg/mL
テクニック
direct immunofluorescence: 0.5-1.0 μg/mL using human HeLa, rat NRK and mouse 3T3 cells
蛍光検出
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
λex 500 nm; λem 522 nm
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCL(4691)
mouse ... Ncl(17975)
rat ... Ncl(25135)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N6288-VAR:
N6288-BULK:
N6288-200UL:
N6288-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Fluorescent Multiplex Detection using Antibody Atto Dye Conjugates
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.