Merck
N4763
Sigma-Aldrich
ニグロシン, 水溶性
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
酸ブラック2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
カラーインデックス番号:
50420
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 10 mg/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニグロシンは酸性色素であり、バックグラウンドのみが染色されるネガティブ染色に有用です。
アプリケーション
特に幹細胞生物学において生細胞染色剤として使用されます。
生きた精子の染色には、水溶性ニグロシンが使用されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N4763-100G:
N4763-25G:
N4763-VAR:
N4763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Association of chromosomal aberrations and semen quality in egyptian buffalo bulls
Rushdi HE, et al.
Egyptian journal of animal production, 54(2), 95-103 (2017)
Biotechnology-II: Including Cell Biology, Genetics, Microbiology (2007)
Effect of two protocols of cryopreservation on fertilizing capacity of stallion (Equus caballus) semen
Restrepo BG, et al.
Revista Facultad Nacional de Agronomia (Medellin, Colombia), 65(2), 6711-6718 (2012)
A Novelli
Pathologica, 88(3), 188-191 (1996-06-01)
Nigrosin, an aqueous blue-black acid dye of the azine series, in conjunction with Biebrich scarlet, orange G and formic acid as mordant, it is found an excellent triple panchromatic rapid stain for histological purposes. The staining so obtained permits a
L Björndahl et al.
Human reproduction (Oxford, England), 18(4), 813-816 (2003-03-28)
The one-step eosin-nigrosin staining technique for assessment of sperm vitality was developed in the 1950s for various mammalian species. Although commonly used on human sperm in semen, a validation for this use has not previously been published. The technique was