Merck
N3040
Sigma-Aldrich
ネクロスタチン-7
≥98% (HPLC), powder
別名:
5-[[3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール-4-イル]メチレン]-2-イミノ-3-(2-チアゾリル)-4-チアゾリジノン, Nec-7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10FN5OS2
CAS番号:
分子量:
371.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
yellow to tan
溶解性
DMSO: >10 mg/mL (with warming)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=C3SC(=N)N(C3=O)c4nccs4
InChI
1S/C16H10FN5OS2/c17-11-3-1-9(2-4-11)13-10(8-20-21-13)7-12-14(23)22(15(18)25-12)16-19-5-6-24-16/h1-8,18H,(H,20,21)
InChI Key
SMJGLNVGTJLIRV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ネクロスタチン-7(Nec-7)は、ネクロトーシス(制御されたカスパーゼ非依存性ネクローシス細胞死経路であり、アポトーシスとは異なる)の強力な阻害剤です。Nec-7は、RIP1キナーゼを阻害せず、他のネクロスタチンとは異なるプロファイルを有することから、経路中でまだ知られていない別の調節分子を標的にしていると考えられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N3040-BULK:
N3040-5MG:
N3040-VAR:
N3040-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)