物質
green
polypropylene
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio V5809-G
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap inserts for cryogenic vials, green, 500/pk
Easily color-code your cryogenic vials for quick visual identification in the lab, for use at temperatures as low as -196°C.
特徴および利点
- For temperatures as low as -196°C
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
MTCV5809G | 4065270486684 |
MTCV5809G-500EA | 4065271097902 |