物質
cardboard
purple
特徴
to hold 100 x cryovials
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio R2700-P
L × W × H
133 mm × 133 mm × 51 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Recyclable cardboard, with a liquid resistant outer coating. The 81-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 13mm in diameter. The 100-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 12mm in diameter (accepts cryovials up to 4mL). Boxes are assembled complete with dividers. Each box has drain slots on the bottom and numbered grid markings in almost every conceivable location (top, bottom, sides).
特徴および利点
- Attached Hinged Lids
- Foolproof identification
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 inches
- Standard size, for existing racks
- Available in 6 colors
- Individual or rainbow packs
- For 81 or 100 tubes
- 9×9 or 10×10 format
- Alpha-numeric coding
- Top, sides, and bottom
法的情報
FlipTop is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)