Merck
MTCP8051
MTC Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
別名:
cryo tube rack, reagent dish, reagent holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.12
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea (bulk bag)
メーカー/製品名
MTC Bio P8051
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reservoir, divided, 50ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
特徴および利点
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)