Merck
MTCP7025
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
別名:
cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.15
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea (bulk bag)
メーカー/製品名
MTC Bio P7025
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aspir-8 Reservoir, 25ml, 8-channel only, non-sterile, bulk pack, 100/cs
特徴および利点
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
法的情報
ASPIR-8 is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)