Key Documents
MTCP4311
MTC Bio Pipette Tips For ProPette LE Pipettor
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
別名:
pipetting tip, plastic tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
clear
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea (bulk bag)
メーカー/製品名
MTC Bio P4311
キャパシティ
10 mL
詳細
Pipette Tips, 10ml, bagged, for ProPette LE 2018 or later, 100/pk
特徴および利点
  • For Propette 10mL pipettors
  • Extended reach
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio