Merck
MTCP412201
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (bulk bag)
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
物質
low-density polyethylene
無菌性
non-sterile
特徴
graduation: no
包装
pack of 500 ea (bulk bag)
メーカー/製品名
MTC Bio P4122-01
L
144 mm
サイズ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk
特徴および利点
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio