Merck
MTCP411111
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
物質
low-density polyethylene
無菌性
sterile
包装
pack of 500 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
MTC Bio P4111-11
L
150 mm
サイズ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transfer pipette, 5ml, large bulb, sterile, individually wrapped, 500/cs
特徴および利点
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)