Merck
MTCM5420
MTC Bio L-Shape Spreader
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (individually wrapped)
別名:
culture spreaders
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
NACRES:
NB.17
包装
pack of 500 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
MTC Bio M5420
W × L
38 mm × 156 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spreader, L-Shape, 38 x 156mm, individually wrapped, 500/cs
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)