Merck
MTCH68005M
MTC Bio Halo Lightweight Single Channel Pipettor
capacity 500-1000 μL
別名:
pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC Bio H6800-5M
キャパシティ
500-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Halo Single Channel Pipettor, lightweight, 1-10mL
特徴および利点
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
法的情報
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio