物質
clear
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio H6505
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5mL Pipette Tips for Halo™ Pipettors, 100/pk
特徴および利点
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
法的情報
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)