Merck
MTCC3205C
MTC Bio ClearSeal Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
別名:
centrifuge tube, screw-cap tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
clear cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
無菌性
sterile
特徴
cap natural
包装
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
メーカー/製品名
MTC Bio C3205-C
パラメーター
21,000 xcg speed
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
特徴および利点
  • non-graduated
  • ultra-clear polypropylene
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Max 22,000×g
  • sterile; RNase, DNase & Pyrogen free
法的情報
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)