Merck
MTCC3175N
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity 0.5 mL, non-sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea
別名:
centrifuge tube, screw-cap tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
round
screw top cap
無菌性
non-sterile
特徴
cap natural
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
MTC Bio C3175-N
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, natural color, non-sterile, with installed O-ring, Bag of 1000 caps.
特徴および利点
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Non-graduated
  • Resealable bags of 50
  • Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
法的情報
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)