物質
diamond black
polystyrene
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio B6501B
L × W
35 mm × 55 mm
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Weigh Boat, black, 5ml, 35 x 55mm, diamond shaped, 500/pk
特徴および利点
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio