物質
polystyrene
square white
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio B6003W
L × W
140 mm × 140 mm
キャパシティ
140 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MTC Bio Weigh Boats are made of antistatic polystyrene and will withstand temperatures up to 90˚C, as well as exposure to diluted acids, alcohols, bases, and aqueous solutions. Their flexibility and smooth interior surfaces with rounded corners allow for easy decanting of powdered samples. Their flat bottoms ensure stability and prevent tipping.
Weigh Boat, white, 250ml, 140 x 140mm, square, 500/pk
特徴および利点
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)