Merck
MTCA8813
MTC Bio Blu-Lite UHC Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
別名:
blotting film, western imaging film
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105341
NACRES:
NB.15
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
MTC Bio A8813
W × L
5 in. × 7 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Blu-Lite UHC Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
特徴および利点
  • Medium/dark blue base
  • Ideal for chemiluminescence
  • Ultra-high contrast
  • Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
法的情報
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)