安全性情報
MSQC26
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb Nivolumab Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
別名:
Biologic Antibody Mimic, Biotherapeutic Antibody Mimic, Monoclonal Antibody Calibrator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.24
リコンビナント
expressed in CHO cells
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
適合性
suitable for mass spectrometry
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
SigmaMAb Nivolumab (MSQC26) was designed to be a standard for the analysis of Nivolumab monoclonal antibodies using mass spectrometry. An isotopically labeled version is available as SILuMab Nivolumab (MSQC27).
SigmaMAb Nivolumab is for research use only and is not intended for diagnostic or therapeutic use.
シーケンス
SigmaMAb Nivolumab Heavy Chain:
QVQLVESGGGVVQPGRSLRLDCKASGITFSNSGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWYDGSKRYYADSVKGRFTISRDNSKNTLFLQMNSLRAEDTAVYYCATNDDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SigmaMAb Nivolumab Light Chain:
EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQQSSNWPRTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
法的情報
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
MSQC26-BULK:
MSQC26PROC:
MSQC26-PH:
MSQC26-VAR:
MSQC26-0.5MG:
MSQC26-0.5MG-PW:
MSQC26-VAR-PW:
MSQC26-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)