Merck
MSQC14
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb K4 Universal Antibody Standard human
recombinant, expressed in CHO cells
別名:
IgG4 monoclonal, light IgG4 mass spectrometry calibrator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
リコンビナント
expressed in CHO cells
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
solid
包装
vial of 0.5 mg
適合性
suitable for mass spectrometry
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
SigmaMAb K4 (MSQC14) was designed to be a calibrator for the study of IgG4 therapeutic monoclonal antibodies using mass spectrometry. A heavy labeled version is available as SILuMab K4 (MSQC7).
シーケンス
SigmaMAb K4 Heavy Chain
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKIGTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRWAPLGAFDIWGQGTMVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SigmaMAb K4 Light Chain
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIYDATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGVVFGGGTKLTVLTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
法的情報
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
WGK
WGK 3
Jan Code
MSQC14-BULK:
MSQC14PROC:
MSQC14-VAR:
MSQC14-PH:
MSQC14-0.5MG-PW:
MSQC14-0.5 MG:
試験成績書(COA)