安全性情報
MAK506
Sigma-Aldrich
Peroxidase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Peroxidase Enzyme Activity Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Peroxidase catalyze the following oxidationreduction reactions: ROOR′ + electron donor (2 e-) + 2H+ → ROH + R′OH For many peroxidases the optimal substrate is hydrogen peroxide (H2O2), but others are more active with organic hydroperoxides such as lipid peroxides. In the cell, peroxidases destroy toxic hydroxide radicals that are formed as byproducts during aerobic respiration. The peroxidases represent a large family of enzymes that are found in animals (e.g. myeloperoxidase-like enzymes), plant, fungi, and bacteria (cytochrome-c peroxidase like enzymes such as horseradish peroxidase).
特徴および利点
  • Linear detection range: 2 to 50 U/L for the colorimetric assay and 0.1 to 5 U/L for the fluorometric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for peroxidase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, urine, tissue and culture media.)
原理
The Peroxidase Assay Kit uses H2O2 and an electron donor dye that forms resorufin during the peroxidase reaction. The optical density at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is a direct measure of the enzyme activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)