Merck
MAK213
Sigma-Aldrich
Neutrophil Elastase Inhibitor Screening Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
別名:
Neutrophil Elastase Inhibition Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ELANE(1991)
mouse ... ELANE(50701)
rat ... ELANE(299606)
詳細
Neutrophil elastase (NE) is a serine protease that hydrolyzes proteins within the azurophilic granules of the neutrophils. Once secreted, it digests collagen-VI and elastin of the extracellular matrix. Neutrophil elastase is implicated in cystic fibrosis, bronchiectasis, chronic obstructive pulmonary disease, congenital neutropenia, and lung cancer.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for the screening of inhibitors of Neutrophil Elastase.
原理
The Neutrophil Elastase Inhibitor Screening Kit is a rapid, sensitive and high throughput assay to screen and characterize potential inhibitors of NE. NE activity is measured by hydrolyzing the substrate to yield a fluorescent product (λex = 400/λem = 505 nm) proportional to the enzymatic activity present.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer
  • Substrate
  • Neutrophil Elastase
  • Inhibitor Control, 3 mM SPCK
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
ELANE mutations in cyclic and severe congenital neutropenia: genetics and pathophysiology.
Horwitz M S, et al.
Hematology/oncology Clinics of North America, 27, 19?41-19?41 (2013)
SVSDVSSDVD
PESTICIDES null
Neutrophil elastase as a target in lung cancer.
Moroy G, et al.
Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 12, 565?579-565?579 (2012)
Neutrophil elastase inhibitors: recent advances in the development of mechanism-based and nonelectrophilic inhibitors.
Sjo P, et al.
Future medicinal chemistry, 4(5), 651-660 (2012)
DWQDWQCW
FWQFQWFW
13th ACS Winter Fluorine Conference, paper No. 8 null