Merck
MAK072
Sigma-Aldrich
Pyruvate Kinase Activity Assay Kit(ピルビン酸キナーゼ活性アッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
hematological disorder; cancer
保管温度
−20°C
詳細
ピルビン酸キナーゼ(PK)は解糖の最終段階であるホスホ(エノール)ピルビン酸(PEP)からADPへのリン酸基の移動を触媒する酵素であり、ピルビン酸1分子およびATP 1分子を産生します。ピルビン酸キナーゼ発現または活性の欠損によるピルビン酸キナーゼ欠損は、溶血性貧血の2番目に多い原因です。
Pyruvate Kinase Activity Assay Kit(ピルビン酸キナーゼ活性アッセイキット)により、様々な生物学的サンプル中のピルビン酸キナーゼ活性を簡単かつ直接的に測定できます。ピルビン酸の存在量に比例する比色分析(570 nm)/蛍光分析(λex= 535/λem= 587 nm)産物を生成する共役酵素アッセイにより、ピルビン酸濃度が決定されます。ピルビン酸キナーゼ1単位は、25℃で1分間にリン酸基をPEPからADPに移動させ、ピルビン酸1.0 μモルを生成する酵素量です。
アプリケーション
ピルビン酸キナーゼ活性アッセイキットはサンプル中のピルビン酸キナーゼ活性の測定に使用されます。
適合性
血液、組織および培養細胞などの様々な生物学的試料中のピルビン酸キナーゼ活性測定に適しています。
原理
Pyruvate Kinase Activity Assay Kit(ピルビン酸キナーゼ活性アッセイキット)により、様々な生物学的サンプル中のピルビン酸キナーゼ活性を簡単かつ直接的に測定できます。ピルビン酸の存在量に比例する比色分析(570 nm)/蛍光分析(λex= 535/λem= 587 nm)産物を生成する共役酵素アッセイにより、ピルビン酸濃度が決定されます。ピルビン酸キナーゼ1単位は、25℃で1分間にリン酸基をPEPからADPに移動させピルビン酸1.0 μモルを生成する酵素量です。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Over expression of hyaluronan promotes progression of HCC via CD44-mediated pyruvate kinase M2 nuclear translocation.
L Jing-Huan, et al.
American Journal of Cancer Research, 6(2), 509-509 (2016)
Therapeutic and Biochemical Effects of Garlic (Allium sativum) on Acrylamide Toxicity in Rabbits: Glycolytic Pathway.
Elmahdi B, et al.
Int. J. Pharmacol., 12(4), 429-434 (2016)
Aoi Wakabayashi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(16), 4434-4439 (2016-04-05)
Whole-exome sequencing has been incredibly successful in identifying causal genetic variants and has revealed a number of novel genes associated with blood and other diseases. One limitation of this approach is that it overlooks mutations in noncoding regulatory elements. Furthermore
HIF1α modulates cell fate reprogramming through early glycolytic shift and upregulation of PDK1--3 and PKM2.
Prigione A, et al.
Stem Cells, 32(2), 364-376 (2014)
Jianshuang Guo et al.
Frontiers in oncology, 9, 993-993 (2019-10-22)
Glioblastoma (GBM) is the most prevalent malignant tumor in the central nervous system. Aerobic glycolysis, featured with elevated glucose consumption and lactate production, confers selective advantages on GBM by utilizing nutrients to support rapid cell proliferation and tumor growth. Pyruvate
資料
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.