Merck
MAK060
Sigma-Aldrich
フマル酸測定キット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
フマル酸アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
フマル酸は、コハク酸デヒドロゲナーゼによるコハク酸の酸化によって生成するトリカルボン酸(TCA)サイクル中間体です。哺乳類の肝臓では、フマル酸は、尿素サイクルの産物でもあり、サイトゾル内で放出されると、サイトゾル内でNADHを生成する一方でリンゴ酸、続いてオキサロ酢酸に変換されます。フマル酸ヒドラターゼの欠乏は、フマル酸の細胞内濃度の上昇および腎細胞癌の発症率上昇に関連しています。これは、HIF1のフマル酸媒介性アップレギュレーションが原因である可能性が最も高いです。フマル酸アッセイキットには、さまざまなサンプル中のフマル酸を高感度で検出するための便利なツールが含まれます。
アプリケーション
Fumarate Assay Kit(フマル酸アッセイキット)は、サンプル中のフマル酸濃度を測定するために使用されています。
適合性
組織、細胞、および血清など、さまざまなサンプル中のフマル酸の測定に適しています
原理
フマル酸は酵素アッセイにより測定され、存在するフマル酸に比例する比色(450 nm)の産物をもたらします。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Combined effects of FH (E404D) and ACOX2 (R409H) cause metabolic defects in primary cardiac malignant tumor.
Zhou X, et al.
Cell Death & Disease, 5(1), 18-18 (2018)
Yijing Zhuang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 39(4), 1307-1316 (2016-09-09)
Motility is a feature of many pathogens that contributes to the migration and dispersion of the infectious agent. Whether gentamycin has a post-antibiotic effect (PAE) on the swarming and swimming motility of Escherichia coli (E. coli) remains unknown. In this
Melatonin alleviates adipose inflammation through elevating α-ketoglutarate and diverting adipose-derived exosomes to macrophages in mice.
Liu Z, et al.
Journal of Pineal Research, 64(1), e12455-e12455 (2018)
Meixi Peng et al.
Cell death & disease, 10(3), 228-228 (2019-03-10)
Citrate, a substance being related to de novo fatty acid synthesis and tricarboxylic acid (TCA) cycle, has a pivotal role in cell survival. However, the molecular mechanisms that regulate intracellular citrate in triple-negative breast cancer (TNBC), especially under hypoxic condition
Ping Li et al.
International journal of molecular sciences, 23(3) (2022-02-16)
The FH gene encodes the fumarate hydratase of the Krebs cycle and functions as a homotetramer to catalyze the hydration of fumarate to malate. Mutations in FH result in uterine leiomyomas, a rare autosomal dominant inherited metabolic disease. However, how
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.