Merck
MAK025
Sigma-Aldrich
鉄アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
鉄は、DNA合成、電子伝達、および酸素輸送を含む多くの生物学的プロセスにおいて重要な役割を演ずる無機物です。鉄は、一連の酸化状態、最も一般的には鉄(II)(Fe2+または第一鉄)、および鉄(III)(Fe3+または第二鉄)を形成することができる遷移元素です。鉄含有タンパク質は多くの反応に関与しており、多くの場合、鉄の酸化状態における一過性の変化を利用して化学反応を引き起こします。
アプリケーション
鉄アッセイキットは、野生型(WT)およびアシネトバクター・バウマンニ(A. baumannii)のΔ鉄取り込み制御因子(Fur)系統におけるFe2+の濃度を決定するために使用されてきました。
適合性
さまざまな試料の鉄濃度の測定に適しています。
原理
このアッセイ法では、酸性緩衝液を添加することにより鉄が放出されます。サンプルは、Fe2+を測定するために直接テストされる場合と、総鉄(Fe2+およびFe3+)を測定するために還元される場合があります。放出された鉄は、クロマゲンと反応し、その結果、鉄の存在量に比例した比色分析(593 nm)可能な生成物が生成します。鉄アッセイキットは、さまざまな生体サンプル中の鉄を測定するための単純で好都合な手段を提供します。
調製ノート
キットは血清および組織サンプルに適用可能ですが、血漿サンプルは不可です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jing Ye et al.
Theranostics, 10(26), 12072-12089 (2020-11-19)
Background: Among head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs), hypopharyngeal squamous cell carcinoma (HPSCC) has the worst prognosis. Iron metabolism, which plays a crucial role in tumor progression, is mainly regulated by alterations to genes and post-transcriptional processes. The recent
Tippapha Pisithkul et al.
mBio, 10(3) (2019-05-23)
Biofilms are structured communities of tightly associated cells that constitute the predominant state of bacterial growth in natural and human-made environments. Although the core genetic circuitry that controls biofilm formation in model bacteria such as Bacillus subtilis has been well
Ems T, Huecker MR
Biochemistry, Iron Absorption (2018)
Manman Xu et al.
Journal of cellular physiology, 234(4), 4232-4242 (2018-08-23)
Previous studies have demonstrated an effect of estrogen on iron metabolism in peripheral tissues. The role of estrogen on brain iron metabolism is currently unknown. In this study, we investigated the effect and mechanism of estrogen on iron transport proteins.
Ajay Kumar et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 74(4), 912-920 (2019-01-29)
The emergence of drug-resistant bacteria is a major hurdle for effective treatment of infections caused by Mycobacterium tuberculosis and ESKAPE pathogens. In comparison with conventional drug discovery, drug repurposing offers an effective yet rapid approach to identifying novel antibiotics. Ethyl