安全性情報
M9563
Sigma-Aldrich
Mimetic Blue 2 ALPHA Column
suspension
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
詳細
10 ml
品質水準
形状
suspension
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9563-VAR:
M9563-1EA:
M9563-BULK:
M9563-1EA-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Clark et al.
FEBS letters, 471(2-3), 182-186 (2000-04-18)
Integrin alpha4beta1 is a major leukocyte adhesion receptor that is a key target for the development of anti-inflammatory therapeutics. With the dual long-term goals of developing a reagent for use in high-throughput inhibitor screening assays and for crystallisation trials and
Tsutomu Arakawa et al.
Protein expression and purification, 63(2), 158-163 (2008-10-14)
MEP HyperCel resin, one of the Protein-A mimetic columns, is designed to bind antibodies at physiological pH and elutes the bound antibodies at mildly acidic pH. We have tested aqueous arginine solution for washing and elution of the resin. To