抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 18 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-4 μL using A431 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000-1:4,000 using whole extracts of the A431 cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAFF(23764)
詳細
MAFF遺伝子はヒト染色体22q13.1に位置します。コードされているタンパク質は、低分子MAFタンパク質で、核内に発現します。
v-mafトリ筋腱膜線維肉腫がん遺伝子ホモログF(MAFF)は、トランス活性化ドメインを持たないもののロイシンジッパーを有する転写因子です。
特異性
抗MAFF(C末端)はMAFFを特異的に認識します。
免疫原
ヒトMAFFのアミノ酸147~163に対応する合成ペプチド(アイソフォームa)。免疫化ペプチドは、そのファミリーの他のメンバーと交差反応しません。
アプリケーション
ウサギで産生された抗MAFF(C末端)抗体は以下の用途に用いられています:
- ウエスタンブロッティング
- クロマチン免疫沈降反応(ChIP)
- 免疫共沈降
- 免疫沈降
生物化学的/生理学的作用
v-mafトリ筋腱膜線維肉腫がん遺伝子ホモログF(MAFF)は、他の転写因子と相互作用することが示されており、オキシトシン受容体をコードする遺伝子における特定の調節配列と結合します。
低分子MAFタンパク質は、発生、分化、造血、およびストレス応答など多くの生理的過程と関連しています。興味深いことに、低分子MAFタンパク質は異なる機構でストレス応答を制御します。1型糖尿病患者は、MAFF遺伝子がダウンレギュレーションされています。急性リンパ芽球性リンパ腫(ALL)患者のMAFF遺伝子は低発現です。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8℃で最大1か月保管します。それ以上保管するには、作業用アリコート中で凍結します。凍結・解凍を繰り返すことや、「自動霜取機能付き」冷凍庫での保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈液は廃棄しなければなりません。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M8194-VAR:
M8194-BULK:
M8194-200UL:
IXO13165:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Frontiers in nutrition, 9, 799053-799053 (2022-04-05)
Metabolites of probiotics that are beneficial to human health have been isolated from the intestinal tract and natural dairy products. However, many studies on probiotics and prebiotics are limited to the observation of human cohorts and animal phenotypes. The molecular
Biochimica et biophysica acta, 1823(10), 1841-1846 (2012-06-23)
The small MAFs, MAFF, MAFG and MAFK have emerged as crucial regulators of mammalian gene expression. Previous studies have linked small MAF function, by virtue of their heterodimerization with the Cap 'n' Collar (CNC) family of transcription factors, to the
The Biochemical journal, 361(Pt 2), 371-377 (2002-01-05)
The three small Maf proteins, MafF, MafG and MafK, have been implicated in a number of physiological processes, including development, differentiation, haematopoiesis and stress response. Here we report the constitutive expression of mafF, mafG and mafK in six human cell
Nature communications, 12(1), 4308-4308 (2021-07-16)
Hypoxia plays a critical role in tumor progression including invasion and metastasis. To determine critical genes regulated by hypoxia that promote invasion and metastasis, we screen fifty hypoxia inducible genes for their effects on invasion. In this study, we identify
Archives of biochemistry and biophysics, 449(1-2), 87-93 (2006-03-22)
The human transcription factor MafF (hMafF) lacks a transactivation domain, it contains a heptad-leucine repeat motif (viz., Leu-zipper) that may mediate protein-protein interactions to regulate transcriptional activities. A protein with a coiled-coil domain encoded by a novel human gene (GenBank