Merck
M6935
Sigma-Aldrich
L-threo-Methylphenidate hydrochloride
solid
別名:
(2S,2′S)-(−)-threo-Methyl α-phenyl-α-(2-piperidyl)acetate hydrochloride, L-Ritalin hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
269.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
white
溶解性
H2O: soluble 32 mg/mL
アプリケーション
forensics and toxicology
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H](C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13-;/m0./s1
InChI Key
JUMYIBMBTDDLNG-QNTKWALQSA-N
生物化学的/生理学的作用
Central nervous system stimulant. Less potent enantiomer.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M6935-5MG:4548173203386
M6935-SMPL:
M6935-25MG:4548173203379
M6935-BULK:
M6935-IP:
M6935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)