Merck
M6317
Sigma-Aldrich
2'/3'-O-(N-メチルアントラニロイル)グアノシン-5'-(γ-チオ)三リン酸 トリエチルアンモニウム塩 溶液
≥90% (HPLC), aqueous solution
別名:
MANT-GTPγS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20N6O14P3S
分子量:
669.37
UNSPSCコード:
41106305
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
aqueous solution
colorless
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor. Competitively inhibited forskolin/Mn2+-stimulated adenylyl cyclase (AC) in S49 cyc- membranes (insect cells deficient in Gαs) with the IC50 value of 84 nM.
その他情報
The product is a mixture of 2 esters.
単位の定義
1 unit = 1 μl of 10 mM solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M6317-10UN:
M6317-BULK:
試験成績書(COA)