Merck
M5812
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
size 72 wells, 1 lid per plate
別名:
72 well microtest plate, HLA microplates, HLA microtiter plates, HLA multiwell plates, Greiner HLA Terasaki multiwell plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
flat bottom clear wells
polystyrene
無菌性
non-sterile
シェルフライフ
1 year after month of production
特徴
lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Greiner 654180
最大容量
10 μL
サイズ
72 wells
ウェルサイズ
10 μL
有効容積
10 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HLA Microtest plates (Terasaki) from Greiner. Designed for tissue typing techniques to ensure smooth spreading of sera and cells across the flat base of the well. The surface of each well gives a microscopically precise and clear picture. All plates are stackable.
特徴および利点
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment.
  • Suitable for serological determination of HLA antigens.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)