分子量
antigen 190 kDa
交差性
rat, chicken
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using rat and chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a rat brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYO5A(4644)
mouse ... Myo5a(17918)
rat ... Myo5a(25017)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
M5062-.2ML:
M5062-BULK:
IXO11218:
M5062-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)