Merck
M3907
Sigma-Aldrich
メタボリックパスウェイマップ 第22版
Poster, 33 × 50 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.28
掲載情報
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このIUBMB-Nicholson Metabolic Pathways Chart(IUBMB-Nicholson代謝経路チャート)第22版では、ミトコンドリアおよび葉緑体におけるATP代謝の増強が特筆されています。また、代謝の様々な側面に関係する一連の反応と、それらがどのように統合されるのかが示されています。このマップの骨格は解糖系であり、TCA(Krebs)回路と電子伝達系が続きます。これらは、ともにすべての生命に必要なエネルギー(ATP)の大部分を生成します。代謝のほかの側面の大部分はこの骨格に関連しており、色の使用により見分けます。ヒトの代謝は、黒い矢印の使用により区別されます。約550の反応は、IUBMB酵素委員会(EC)番号により識別されたのち、インデックス化されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)