Merck
M3678
SAFC
EX-CELL® MDCK産生培地
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
メイディン・ダービー・イヌ腎臓、タンパク質不含培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
アプリケーション
ウイルスの増殖および産生用のMadin-Darbyイヌ腎臓(MDCK)細胞の増殖をサポ-トするために調製した、タンパク不含完全培地です。
構成
無機塩、必須および非必須アミノ酸、ビタミン、組み換えヒトインスリンおよび増殖因子、他の有機化合物、微量元素を含有しています。
適合性
タンパク質と動物由来成分を含まないことが要求される、厳密なバイオ製造の用途に使用される目的で開発され試験されています。
再構成
ご使用の前に培地1 Lあたり16.5 mLの200 mM L-グルタミン溶液を無菌的に添加してください。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
M3678-VAR:
M3678-BULK:
M3678-PH:
M3678-1L:
M3678-6X1L:
M3678PROC:
M3678-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yvonne Genzel et al.
Applied microbiology and biotechnology, 88(2), 461-475 (2010-07-10)
Over the last decade, adherent MDCK (Madin Darby canine kidney) and Vero cells have attracted considerable attention for production of cell culture-derived influenza vaccines. While numerous publications deal with the design and the optimization of corresponding upstream processes, one-to-one comparisons
Jonathan Liu et al.
Vaccine, 27(46), 6460-6463 (2009-06-30)
To develop a cell-based live attenuated influenza vaccine (LAIV) manufacturing process, several different cell lines were evaluated by comparing the titer of viruses after infection with LAIV strains. While several cell lines have been reported to support influenza virus replication
Manuel J Deutsch et al.
Journal of virology, 84(5), 2533-2546 (2009-12-25)
The Epstein-Barr virus efficiently infects human B cells. The EBV genome is maintained extrachromosomally and replicates synchronously with the host's chromosomes. The latent origin of replication (oriP) guarantees plasmid stability by mediating two basic functions: replication and segregation of the