Merck
M1438
Sigma-Aldrich
(±)-2-Methylarachidonoyl-2′-fluoroethylamide
≥95%, ethanol solution
別名:
O-689
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H38NOF
CAS番号:
分子量:
363.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
ethanol solution
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(C)C(=O)NCCF
InChI
1S/C23H38FNO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2)23(26)25-21-20-24/h7-8,10-11,13-14,16-17,22H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,25,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI Key
HMMNZALKMVCHHZ-ZKWNWVNESA-N
生物化学的/生理学的作用
An analog of arachidonylethanolamide (anandamide) that is a potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist. The methyl group at the C-2 position of arachidonic acid gives the compound enhanced metabolic stability. It can fully substitute for Δ9-THC in animal self-administration tests.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1438-VAR:
M1438-5MG:
M1438-BULK:
M1438-5MG-PW:
試験成績書(COA)