Merck
M076000
Sigma-Aldrich
Sulfur 42
別名:
フェニル-3H-1,2,4-ジチアゾール-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NOS2
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
solid
包装
pkg of 1 g M076000-1G
2 g of 2 g M076000-2G
不純物
≤0.1% water content (Karl Fischer)
faintly yellow to yellow
溶解性
acetonitrile: 0.1 M, clear
適合性
conforms to structure for H-NMR
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1SSC(C2=CC=CC=C2)=N1
InChI
1S/C8H5NOS2/c10-8-9-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
LKDWQHQNDDNHSC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Sulfur 42は硫化試薬です。
アプリケーション
Sulfur 42は、チオエート化オリゴヌクレオチドを製造する合成サイクルにおける、酸化剤の代わりとしての使用に適しています。
特徴および利点
  • Sulfur 42の反応性はボーケージ試薬やPADSの4倍以上
  • 結晶性粉末
  • 無臭、異臭なし
  • (+10 °C)でのACNへの溶解度は最高0.28M:DCM、THFなどの共溶媒は不要
  • P=O不純物を最低限に抑えるため、試薬溶解用の溶媒の乾燥が必要(<50 ppm)
  • ACN溶液中で21日以上安定
  • オリゴヌクレオチド合成における硫化の推奨反応時間は0.1M溶液で60秒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M076000-00:
M076000-C:
M076000-1G:
M076000-2G:
M076000-BULK:
試験成績書(COA)