Merck
M047080
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H70N4O4P
CAS番号:
分子量:
918.17
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
製品種目
Proligo Reagents
品質水準
アッセイ
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
dark red, 0.1M in Acetonitrile
濁度
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
保管温度
−70°C
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M047080-0.1MMOL:4548173926360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)