Merck
LIDFA45211S-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11-Special Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
物質
aluminum
特徴
aerosol-tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 022653067 (NA)
Eppendorf® 5424701000 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5424 R
for use with 5424
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)