Key Documents
LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
物質
aluminum
特徴
aerosol-tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 022653024 (NA)
Eppendorf® 5424703003 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5424 R
for use with 5424
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aerosol-tight QuickLock rotor lid made of aluminum. It is ideal for the FA-45-24-11 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG